3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01717-1G OR01717-5G
APOSOR01717-1GEA 134 EUR
APOSOR01717-1G APOSOR01717-5G
3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
Formel: C₉H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 327…328 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00111349
CAS-Nummer: 5118-94-5