8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
OR0172-1G
OR0172-500MG
OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA
63.8
EUR
APOSOR0172-1G
APOSOR0172-500MG
APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Formel:
C₈H₁₆N₂ Siedepunkt: 42…45 °C/0,75mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210699 CAS-Nummer: 98998-25-5 |