Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 0 EUR
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₄S
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115825
CAS-Nummer: 849035-95-6