4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 0 EUR
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₃ClN₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245516
CAS-Nummer: 128263-66-1