2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01748-1G
OR01748-500MG
OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA
221
EUR
APOSOR01748-1G
APOSOR01748-500MG
APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoesäure
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
27363-77-5 |