5-Brom-2-chloranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 36.4 EUR
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Brom-2-chloranisol
5-Brom-2-chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Molecular Weight: 221,48 g/mol
Siedepunkt: 240…245 °C
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078659
CAS-Nummer: 16817-43-9