Ethyl(4-methylbenzoyl)formiat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(4-methylphenyl)glyoxylate, Ethyl 4-Methylbenzoylformate
OR017808-1G OR017808-5G
APOSOR017808-1GEA 68.3 EUR
APOSOR017808-1G APOSOR017808-5G
Ethyl(4-methylbenzoyl)formiat, technische Qualität
Ethyl(4-methylbenzoyl)formiat
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,2100 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311169
CAS-Nummer: 5524-56-1