5-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine

OR01795-1G OR01795-5G
APOSOR01795-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01795-1G APOSOR01795-5G
5-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
5-Brom-2-methoxy-6-methylpyridin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202,05 g/mol
Siedepunkt: 212 °C
Dichte: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094943
CAS-Nummer: 126717-59-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR