1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR018152-1G OR018152-5G
APOSOR018152-1GEA 0 EUR
APOSOR018152-1G APOSOR018152-5G
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
1-(Bromomethyl)adamantane
Formel: C₁₁H₁₇Br
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00185303
CAS-Nummer: 14651-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III