tert-Butoxy acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0183-25G OR0183-5G OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA 149 EUR
APOSOR0183-25G APOSOR0183-5G APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Formel: C₆H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03452738
CAS-Nummer: 13211-32-0