(±)-3-Butin-2-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne

OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 101 EUR
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-3-Butin-2-ol
(±)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C
Schmelzpunkt: -12
Dichte: 0.894 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004541
CAS-Nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR