(Dimethylamino)(oxo)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Dimethyloxamic acid, N,N-Dimethyloxamidic acid
OR0185-1G OR0185-5G OR0185-10G
APOSOR0185-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0185-1G APOSOR0185-5G APOSOR0185-10G
(Dimethylamino)(oxo)essigsäure
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Formel: C₄H₇NO₃
Molecular Weight: 117.1000 g/mol
Schmelzpunkt: 126…128 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01971023
CAS-Nummer: 32833-96-8