5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0187-1G OR0187-5G
APOSOR0187-1GEA 132 EUR
APOSOR0187-1G APOSOR0187-5G
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Molecular Weight: 190.2 g/mol
Schmelzpunkt: 215…222 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01763813
CAS-Nummer: 3470-46-0
UN: 1759
ADR: 8 III