N-Boc-4-brom-2-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (4-bromo-2-methylphenyl)carbamate, tert-Butyl 4-bromo-2-methylphenylcarbamate, 4-Bromo-2-methylaniline, N-BOC protected
OR018874-25G OR018874-5G
APOSOR018874-25GEA 179 EUR
APOSOR018874-25G APOSOR018874-5G
N-Boc-4-brom-2-methylanilin
N-Boc-4-brom-2-methylanilin
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 286.1700 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01765429
CAS-Nummer: 306937-14-4