Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR0191-1G
APOSOR0191-1GEA 144 EUR
APOSOR0191-1G
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₃
Molecular Weight: 142,12 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C/2,25mmHg
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245497
CAS-Nummer: 39512-59-9