4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR019232-1G OR019232-250MG
APOSOR019232-1GEA 42.2 EUR
APOSOR019232-1G APOSOR019232-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅ClN₄
Molecular Weight: 168.5837 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661967
CAS-Nummer: 23000-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III