Ethyl-5-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01955-1G OR01955-5G OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA 178 EUR
APOSOR01955-1G APOSOR01955-5G APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-5-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864797
CAS-Nummer: 67625-36-9