5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01956-1G OR01956-250MG
APOSOR01956-1GEA 219 EUR
APOSOR01956-1G APOSOR01956-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836168
CAS-Nummer: 1000017-93-5