2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 314 EUR
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836173
CAS-Nummer: 63842-21-7