2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 290 EUR
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonsäure
2-(4-Bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864798
CAS-Nummer: 133427-42-6