3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 21.9 EUR
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C7H9NO
Molecular Weight: 123.16 g/mol
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00111522
CAS-Nummer: 2199-58-8