Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 474 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864799
CAS-Nummer: 1000018-03-0