Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 24.8 EUR
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 269.1000 g/mol
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864806
CAS-Nummer: 143982-54-1