1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Chloropyridin-2-yl)homopiperazine
OR01997-1G OR01997-5G
APOSOR01997-1GEA 198 EUR
APOSOR01997-1G APOSOR01997-5G
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Formel: C₁₀H₁₄ClN₃
Molecular Weight: 211,7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05182308
CAS-Nummer: 502133-62-2