4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0210-1G
OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA
79.9
EUR
APOSOR0210-1G
APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195,24 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079775 CAS-Nummer: 25025-07-4 |