(±)-2-Phenylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 34.8 EUR
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Phenylpiperazin 97%
(±)-2-Phenylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871362
CAS-Nummer: 5271-26-1