4-Chlor-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 217 EUR
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chlor-o-toluylsäure
4-Chlor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Schmelzpunkt: 167…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045852
CAS-Nummer: 7499-07-2