4-(Chlormethyl)-3,5-dimethylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0256-100G OR0256-25G OR0256-5G OR0256-500G OR0256-1KG OR0256-5KG
APOSOR0256-100GEA 184 EUR
APOSOR0256-100G APOSOR0256-25G APOSOR0256-5G APOSOR0256-500G APOSOR0256-1KG APOSOR0256-5KG
4-(Chlormethyl)-3,5-dimethylisoxazol
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₆H₈ClNO
Molecular Weight: 145,59 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C/7mmHg
Dichte: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003154
CAS-Nummer: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4