4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 58 EUR
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164.03 g/mol
Schmelzpunkt: 166…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III