2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
OR0264-100G OR0264-25G OR0264-5G
APOSOR0264-100GEA 33.5 EUR
APOSOR0264-100G APOSOR0264-25G APOSOR0264-5G
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure 97%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Molecular Weight: 234.66 g/mol
Schmelzpunkt: 191…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216496
CAS-Nummer: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8