4-Chlor-3-nitrophenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
4-Chlor-3-nitrophenylisocyanat
4-Chlor-3-nitrophenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 198,57 g/mol
Schmelzpunkt: 63…69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037062
CAS-Nummer: 40397-96-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III