2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 509 EUR
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 221,09 g/mol
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464961
CAS-Nummer: 59104-19-7