trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR0279-5G
OR0279-1G
OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA
56.7
EUR
APOSOR0279-5G
APOSOR0279-1G
APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₅ClO₂ Molecular Weight: 238.71 g/mol Schmelzpunkt: 249…255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797626 CAS-Nummer: 49708-81-8 |