3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 0 EUR
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
Siedepunkt: 98…102 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00831102
CAS-Nummer: 6282-88-8