4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Chlorophenylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR0292-1G
OR0292-250MG
APOSOR0292-1GEA
0
EUR
APOSOR0292-1G
APOSOR0292-250MG
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈ClNO₃S Molecular Weight: 293,73 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00098773 CAS-Nummer: 270262-96-9 |