6-Chlorpicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
OR0296-100G
OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA
172
EUR
APOSOR0296-100G
APOSOR0296-25G
6-Chlorpicolinsäure 98%
6-Chlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol Schmelzpunkt: 185…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155390 CAS-Nummer: 4684-94-0 |