3-Chlorthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0302-25G
OR0302-5G
OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA
81.2
EUR
APOSOR0302-25G
APOSOR0302-5G
APOSOR0302-100G
3-Chlorthiophen
3-Chlorthiophen
Formel:
C₄H₃ClS Molecular Weight: 118.59 g/mol Siedepunkt: 137…139 °C Dichte: 1.276 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043887 CAS-Nummer: 17249-80-8 UN: 1993 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...