2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,3-Dichlorophenyl)(oxo)acetonitrile
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 207 EUR
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Formel: C₈H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 200.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792559
CAS-Nummer: 77668-42-9