2,7-Dichlorfluoren
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,7-Dichloro-9H-fluorene
OR0350-25G
OR0350-5G
OR0350-100G
APOSOR0350-25GEA
24.8
EUR
APOSOR0350-25G
APOSOR0350-5G
APOSOR0350-100G
2,7-Dichlorfluoren
2,7-Dichlorfluoren
Formel:
C₁₃H₈Cl₂ Molecular Weight: 235,11 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00032840 CAS-Nummer: 7012-16-0 |