(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
OR0359-500G
APOSOR0359-500GEA 111 EUR
APOSOR0359-500G
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205,04 g/mol
Schmelzpunkt: 87…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004333
CAS-Nummer: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7