2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0360-1G
OR0360-250MG
OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA
0
EUR
APOSOR0360-1G
APOSOR0360-250MG
APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formel:
C₈H₈Cl₂N₂O Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833407 CAS-Nummer: 129564-33-6 |