2,4-Dichlorphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dichlorophenylisocyantae
OR0363-5G
APOSOR0363-5GEA
62.5
EUR
APOSOR0363-5G
2,4-Dichlorphenylisocyanat
2,4-Dichlorphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Molecular Weight: 188,01 g/mol Siedepunkt: 80 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 57…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002001 CAS-Nummer: 2612-57-9 EINECS: 220-040-4 UN: 2250 ADR: 6.1,II |