5-Nitroindol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Nitro-1H-indole

OR0385-100G OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA 94.4 EUR
APOSOR0385-100G APOSOR0385-25G
5-Nitroindol 98%
5-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 139…143 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005673
CAS-Nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR