2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dihydroxyanthrachinon
OR0392-25G
OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA
241
EUR
APOSOR0392-25G
APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₈O₄ Molecular Weight: 240,22 g/mol Schmelzpunkt: >320 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001228 CAS-Nummer: 84-60-6 EINECS: 201-544-3 |