2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzol
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 121 EUR
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat 97%
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Molecular Weight: 195,24 g/mol
Siedepunkt: 166…167 °C/6mmHg
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041058
CAS-Nummer: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III