3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 34.8 EUR
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Molecular Weight: 208.3 g/mol
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00188067
CAS-Nummer: 14670-94-1