3,5-Dimethylphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Xylylisocyanat
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 89.9 EUR
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
3,5-Dimethylphenylisocyanat
3,5-Dimethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013868
CAS-Nummer: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III