2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0421-1G
OR0421-250MG
OR0421-500MG
APOSOR0421-1GEA
627
EUR
APOSOR0421-1G
APOSOR0421-250MG
APOSOR0421-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClO₂ Molecular Weight: 182.61 g/mol Schmelzpunkt: 55…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658967 CAS-Nummer: 123266-63-7 |