1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0427-100G OR0427-500G
APOSOR0427-100GEA 69.6 EUR
APOSOR0427-100G APOSOR0427-500G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Formel: C₈H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010214
CAS-Nummer: 4746-97-8