2-Thiazolcarbonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Thiazole-2-carbonyl chloride, 1,3-Thiazole-2-carbonylchloride
OR0455-1G
OR0455-250MG
OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA
236
EUR
APOSOR0455-1G
APOSOR0455-250MG
APOSOR0455-500MG
2-Thiazolcarbonylchlorid 97%
2-Thiazolcarbonylchlorid
Formel:
C₄H₂ClNOS Molecular Weight: 147,582 g/mol Schmelzpunkt: 54…58 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06658970 CAS-Nummer: 30216-57-0 UN: 3261 ADR: 8,II |